1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H55312.06
H55312.14
H55312.06EA
271
PLN
H55312.06
H55312.14
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 20469-65-2
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD06200685
Formuła:
C₈H₉BrO₂ Temp. topnienia: 62…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06200685 Numer CAS: 20469-65-2 |