Drukuj
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437180500 437180100
ACRO437180500EA 1750 PLN
ACRO437180500 ACRO437180100
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Formuła: Cl₃Yb·6H₂O
Temp. topnienia: 865 °C
Gęstość: 2,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149885
Numer CAS: 10035-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-800-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm