Metanolan sodu ∼25% w/w methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Metoksylan sodu
46585.AP
46585.0F
46585.APEA
294
PLN
46585.AP
46585.0F
Metanolan sodu ∼25% w/w methanol
Metanolan sodu
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 29°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.945
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: -2°
Boiling Point: 92°
Beilstein Reference: 3592982
Merck Reference: 14,8643
UN No.: 1289
MDL No.: MFCD00012179
Formuła:
CH₃NaO MW: 54.02 g/mol Temp. Wrzenia: 92 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 0.945 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012179 Numer CAS: 124-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5 Jednostka: 1289 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 14,8643 |