Drukuj
DL-Cysteina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
H56126.06 H56126.14
H56126.06EA 419 PLN
H56126.06 H56126.14
DL-Cysteina 96%
DL-Cysteina
Formuła: C₃H₇NO₂S
MW: 121.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 254
Temp. topnienia: 225 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004881
Numer CAS: 3374-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 222-160-2
Klasyfikacja Merck : 12,02850