Drukuj

siarczan cynku (II) heptahydrat, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

265750425-1KG 265750425-500G
POCH265750425-1KGEA 185 PLN
POCH265750425-1KG POCH265750425-500G
siarczan cynku (II) heptahydrat, pure
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.54 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10293

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR