Drukuj

Chloroform Stabilised DNA_synthesis_peptides

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Trichlorometan

Stabilizacja: EtOH

234430691-1L 234430691-2.5L
POCH234430691-1LEA 447 PLN
POCH234430691-1L POCH234430691-2.5L
Chloroform Stabilised DNA_synthesis_peptides
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61.7
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR