Chloroform stabilised dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w amylenem
612344304.1000
612344304.2500
CHMP612344304.1000EA
163
PLN
CHMP612344304.1000
CHMP612344304.2500
Chloroform stabilised dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
|