Kwas chlorowodorowy 33% for food industry
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Niebezpieczeństwo
|
575265722-1L
575265722-5L
575265722-30L
POCH575265722-1LEA
32.3
PLN
POCH575265722-1L
POCH575265722-5L
POCH575265722-30L
Kwas chlorowodorowy 33% for food industry
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...