Drukuj
Dichlorek rteci, pure
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek rteci(II), Chlorek rteciowy
427681502.0050 427681502.0100 427681502.0250
CHMP427681502.0050EA 250 PLN
CHMP427681502.0050 CHMP427681502.0100 CHMP427681502.0250
Dichlorek rteci, pure
Dichlorek rteci
Formuła: HgCl₂
MW: 271.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 302
Temp. topnienia: 273
Gęstość: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011041
Numer CAS: 7487-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-299-8
Jednostka: 1624
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05901