Drukuj

Octan cynku, anhydrous, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

112654907.0100 112654907.0250 112654907.0500 112654907.1000
CHMP112654907.0100EA 54.1 PLN
CHMP112654907.0100 CHMP112654907.0250 CHMP112654907.0500 CHMP112654907.1000
Octan cynku, anhydrous, pure analytical reagent
Octan cynku
Formuła: C₄H₆O₄Zn
MW: 183.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Gęstość: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012454
Numer CAS: 557-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10256

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR