Amoniak roztwór 25%, czysty reagent analityczny
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Niebezpieczeństwo
|
134963118-1L
134963118-5L
POCH134963118-1LEA
34.9
PLN
POCH134963118-1L
POCH134963118-5L
Amoniak roztwór 25%, czysty reagent analityczny
Amoniak roztwór
Formuła:
NH₃ Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...