Etanoloamina, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Aminoetanol
381480115250ML
381480115-1L
POCH381480115250MLEA
144
PLN
POCH381480115250ML
POCH381480115-1L
Etanoloamina, pure analytical reagent
Etanoloamina
Formuła:
NH₂CH₂CH₂OH MW: 61.08 g/mol Temp. Wrzenia: 171 Temp. topnienia: 10.5 Gęstość: 1.0164 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 93 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008183 Numer CAS: 141-43-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3 Jednostka: 2491 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,03762 |
|