Drukuj
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
H55830.03 H55830.06
H55830.03EA 441 PLN
H55830.03 H55830.06
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 78056-39-0 Molecular Formula: C6H4F2N2O2 Formula Weight: 174.11 Melting Point: 107-108° Beilstein Reference: 2723242
Formuła: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Temp. topnienia: 107…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010876
Numer CAS: 78056-39-0