Drukuj
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, czysty
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo
461023423500ML 461023423-2.5L
POCH461023423500MLEA 327 PLN
POCH461023423500ML POCH461023423-2.5L
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, czysty
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II