Drukuj
EDTA sól disodowa 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
818798103.1000 818798103.0500 818798103.2500 818798103.5000
CHMP818798103.1000EA 105 PLN
CHMP818798103.1000 CHMP818798103.0500 CHMP818798103.2500 CHMP818798103.5000
EDTA sól disodowa 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution volumetric solution
EDTA sól disodowa
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070672
Numer CAS: 139-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 12,03556