Drukuj
EDTA sól disodowa dihydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
428798102.0500 428798102.1000 428798102.9010 428798102.0100
CHMP428798102.0500EA 61.9 PLN
CHMP428798102.0500 CHMP428798102.1000 CHMP428798102.9010 CHMP428798102.0100
EDTA sól disodowa dihydrat, pure
EDTA sól disodowa dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Temp. topnienia: 255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150037
Numer CAS: 6381-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM