Siarczan potasu, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
117457203.1000
117457203.0100
117457203.0250
117457203.0500
117457203.9010
117457203.0050
117457203.0750
CHMP117457203.1000EA
177
PLN
CHMP117457203.1000
CHMP117457203.0100
CHMP117457203.0250
CHMP117457203.0500
CHMP117457203.9010
CHMP117457203.0050
CHMP117457203.0750
Siarczan potasu, czysty reagent analityczny
Siarczan potasu
Formuła:
K₂SO₄ Temp. Wrzenia: 1698 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1069 °C Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011388 Numer CAS: 7778-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5 Klasyfikacja Merck : 13,07759 |