Drukuj

Wodortlenek baru oktahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

159940110-500G 159940110-1KG 159940110-100G
POCH159940110-500GEA 342 PLN
POCH159940110-500G POCH159940110-1KG POCH159940110-100G
Wodortlenek baru oktahydrat, czysty reagent analityczny
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
Temp. Wrzenia: 780 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78 °C
Gęstość: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,00980

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR