Drukuj
Azotan żelaza (III) nonahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga
Synonim: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
904070115-250G 904070115-1KG
POCH904070115-250GEA 415 PLN
POCH904070115-250G POCH904070115-1KG
Azotan żelaza (III) nonahydrat, pure analytical reagent
Azotan żelaza (III) nonahydrat
Formuła: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Temp. Wrzenia: 125
Temp. topnienia: 47
Gęstość: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149708
Numer CAS: 7782-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-899-5
Jednostka: 1466
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04057