Drukuj

heksacyjanożelazian(III) potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

746940115-100G 746940115-250G 746940115-1KG 746940115-500G
POCH746940115-100GEA 181 PLN
POCH746940115-100G POCH746940115-250G POCH746940115-1KG POCH746940115-500G
heksacyjanożelazian(III) potasu, czysty reagent analityczny
heksacyjanożelazian(III) potasu
Formuła: K₃Fe(CN)₆
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011392
Numer CAS: 13746-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-323-3
Klasyfikacja Merck : 13,07712

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR