Drukuj

Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy), czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

576790114250ML 576790114-1L 576790114500ML
POCH576790114250MLEA 493 PLN
POCH576790114250ML POCH576790114-1L POCH576790114500ML
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy), czysty reagent analityczny
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy)
Formuła: HSCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 96 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004876
Numer CAS: 68-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-677-4
Jednostka: 1940
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR