N,N-Dimetyloacetamid for HPLC
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
348670159-1L
348670159-2.5L
POCH348670159-1LEA
405
PLN
POCH348670159-1L
POCH348670159-2.5L
N,N-Dimetyloacetamid for HPLC
N,N-Dimetyloacetamid
Formuła:
CH₃CON(CH₃)₂ MW: 87.12 g/mol Temp. Wrzenia: 166.1 Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0.937 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 70 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008686 Numer CAS: 127-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-826-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,03254 |
|