trichlorek jodu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H56005.06
H56005.14
H56005.22
H56005.06EA
292
PLN
H56005.06
H56005.14
H56005.22
trichlorek jodu 97%
trichlorek jodu
Formuła:
ICl₃ MW: 233.26 g/mol Temp. topnienia: 63 Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 40 Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00036291 Numer CAS: 865-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-739-8 Jednostka: 3085 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,5020 |