Drukuj
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 1 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
L08779.AE L08779.AP
L08779.AEEA 658 PLN
L08779.AE L08779.AP
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 1 M in THF
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu
CAS No.: 1070-89-9 Molecular Formula: C6H18NNaSi2 Formula Weight: 183.38 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3629917 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009835
Formuła: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38 g/mol
Gęstość: 0.904
Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009835
Numer CAS: 1070-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-983-8
Jednostka: 2924
ADR: 3 II