Drukuj
tiocyjanian amonu, czysty reagent analityczny
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga
139580110-100G 139580110-1KG 139580110-500G 139580110-250G
POCH139580110-100GEA 130 PLN
POCH139580110-100G POCH139580110-1KG POCH139580110-500G POCH139580110-250G
tiocyjanian amonu, czysty reagent analityczny
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6
Klasyfikacja Merck : 13,00564