Drukuj
wodorofosforan dipotasu, czysty
Dostawca: CHEMPUR
427421009.0500 427421009.1000 427421009.0250
CHMP427421009.0500EA 88.6 PLN
CHMP427421009.0500 CHMP427421009.1000 CHMP427421009.0250
wodorofosforan dipotasu, czysty
wodorofosforan dipotasu
Formuła: K₂HPO₄
Temp. topnienia: 340 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM