Drukuj

Wodorotlenek potasu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Potash caustic, Caustic potash

117468009.500G 117468009.1000 117468009.0500 117468009.9010 117468009.0100 117468009.0250
CHMP117468009.500GEA 0 PLN
CHMP117468009.500G CHMP117468009.1000 CHMP117468009.0500 CHMP117468009.9010 CHMP117468009.0100 CHMP117468009.0250
Wodorotlenek potasu, pure analytical reagent
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR