Drukuj

Bezwodnik ftalowy, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

437710112-100G 437710112-500G
POCH437710112-100GEA 190 PLN
POCH437710112-100G POCH437710112-500G
Bezwodnik ftalowy, pure analytical reagent
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
MW: 148.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 131
Gęstość: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5
Jednostka: 2214
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07457

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR