Drukuj

Kwas sulfamidowy, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

525520113-100G 525520113-1KG
POCH525520113-100GEA 234 PLN
POCH525520113-100G POCH525520113-1KG
Kwas sulfamidowy, czysty reagent analityczny
Kwas sulfamidowy
Formuła: H₃NO₃S
Temp. Wrzenia: 247 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 205 °C
Gęstość: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011603
Numer CAS: 5329-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-218-8
Jednostka: 2967
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR