Chlorowodorek adeniny, (max. 5% H₂O) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
7H-Purin-6-amine hydrochloride, Purin-6-amine hydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride
A17622.22
A17622.14
A17622.06
A17622.22EA
2060
PLN
A17622.22
A17622.14
A17622.06
Chlorowodorek adeniny, (max. 5% H₂O) ≥98%
Chlorowodorek adeniny
Purity: 98+%
CAS No.: 2922-28-3
Molecular Formula: C5H5N5.HCl
Formula Weight: 171.59
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 4009585
Formuła:
C₅H₆ClN₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150864 Numer CAS: 2922-28-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-867-0 |