Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Synonim: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
746980113-100G 746980113-250G 746980113-500G 746980113-1KG
POCH746980113-100GEA 88.3 PLN
POCH746980113-100G POCH746980113-250G POCH746980113-500G POCH746980113-1KG
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, pure analytical reagent
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Temp. topnienia: 70
Gęstość: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793