Drukuj

chromian amonu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

111377500.0100 111377500.0250 111377500.0500
CHMP111377500.0100EA 151 PLN
CHMP111377500.0100 CHMP111377500.0250 CHMP111377500.0500
chromian amonu, czysty reagent analityczny
chromian amonu
Formuła: H₈CrN₂O₄
Temp. topnienia: 180 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015958
Numer CAS: 7788-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-138-4
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00538

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR