Drukuj

wodorocytrynian diamonu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

421352008.0500 421352008.1000
CHMP421352008.0500EA 99.7 PLN
CHMP421352008.0500 CHMP421352008.1000
wodorocytrynian diamonu, czysty
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Gęstość: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3
Klasyfikacja Merck : 13,00513

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR