Drukuj

tri-Amonu cytrynian, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium citrate tribasic, Citric acid triammonium salt, Triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate

111352008.0250 111352008.0500 111352008.1000
CHMP111352008.0250EA 83.6 PLN
CHMP111352008.0250 CHMP111352008.0500 CHMP111352008.1000
tri-Amonu cytrynian, pure analytical reagent
cytrynian triamonu
Formuła: C₆H₁₇N₃O₇
Gęstość: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036406
Numer CAS: 3458-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3
Klasyfikacja Merck : 13,00513

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR