Drukuj

Kwas maleinowy, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Kwas cis-etenodikarboksylowy

425610409.0100 425610409.0250 425610409.0500 425610409.1000
CHMP425610409.0100EA 59.6 PLN
CHMP425610409.0100 CHMP425610409.0250 CHMP425610409.0500 CHMP425610409.1000
Kwas maleinowy, pure
Kwas maleinowy
Formuła: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 256
Temp. topnienia: 130…131 °C
Gęstość: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063177
Numer CAS: 110-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-742-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR