Drukuj

Chlorek miedzi(II) dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

Synonim: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate

657300119-1KG 657300119-250G 657300119-500G
POCH657300119-1KGEA 2160 PLN
POCH657300119-1KG POCH657300119-250G POCH657300119-500G
Chlorek miedzi(II) dihydrat, pure analytical reagent
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02660

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR