4-Bromoanthranilic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-4-bromobenzoic acid
H55829.03
H55829.06
H55829.03EA
644
PLN
H55829.03
H55829.06
4-Bromoanthranilic acid 97%
4-Bromoanthranilic acid
Purity: 97%
CAS No.: 20776-50-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: 230-234°
MDL No.: MFCD03618454
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Temp. topnienia: 230…234 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03618454 Numer CAS: 20776-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 244-025-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |