Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) for peptide synthesis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00574.2500 1.00574.4000
1.00574.2500EA 1150 PLN
1.00574.2500 1.00574.4000
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) for peptide synthesis, Supelco®
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 202 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM