Drukuj
Probówki testowe bez obręczy
Dostawca: LP Italiana
LPIT110118EA 2470 PLN
LPIT110118
Probówki testowe bez obręczy
Probówki Probówki
PS, clear.
  • Optimal visibility of contents
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Universal tubes with flat, round or conical bottom for a wide range of applications.