Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, brązowe oznaczenia, USP - indywidualny certyfikat
Dostawca: Poulten & Graf
US258/WAC/G/5 US258/WAC/H/2 US258/WAC/I/2 US258/WAC/J/2
POULUS258/WAC/G/5EA 398 PLN
POULUS258/WAC/G/5 POULUS258/WAC/H/2 POULUS258/WAC/I/2 POULUS258/WAC/J/2
Kolby miarowe, klasa A, brązowe oznaczenia, USP - indywidualny certyfikat
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe, przezroczyste, z korkiem PE, USP, certyfikowany.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Brązowe znaki i napisy
  • Z indywidualnym certyfikatem USP.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042