Drukuj
Cyfrowy stoper, Stopstar 2
Dostawca: Hanhart
609-1404EA 307 PLN
609-1404
Cyfrowy stoper, Stopstar 2
Minutniki Stopery cyfrowe
Weight: 70 g.
  • Timing capacity: 9 hours, 59 minutes, 59,99 seconds
  • Measuring range: 1/100 seconds
  • 7-digit LCD display (numeral height 7 mm)
  • Start/stop and reset function
  • Addition/split/dual measurement
Weight: 70 g
Dodatkowe informacje: Supplied with AA 1,5 V battery.