Drukuj
VWR®, Rozdzielacze szklane Squibba
Dostawca: VWR Collection
532-0018EA 241 PLN
532-0018 532-0029 532-0019 532-0020 532-0021 532-0022 532-0023 532-0024 532-0025 532-0026 532-0027 532-0028
VWR®, Rozdzielacze szklane Squibba
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem NS z PE.
  • With or without graduations
  • Stopcock with PTFE key
  • Very good chemical and temperature resistance