Drukuj
Butelki do przechowywania, z wąską szyjką, okrągłe, PTFE, z zakrętkami
Dostawca: Poulten & Graf
POUL10.1305-54EA 2510 PLN
POUL10.1305-54
Butelki do przechowywania, z wąską szyjką, okrągłe, PTFE, z zakrętkami
Butelki i butle Butle plastikowe
PTFE, biały.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na wysoką temperaturę od –200 do +280 ° C
  • Wyjątkowo gładkie ściany wewnętrzne, aby zapobiec zanieczyszczeniu
Solidna, niezniszczalna konstrukcja. Specjalne wpuszczone uchwyty na pokrywie i rowkach w kolbie ułatwiają obsługę. Nieprzywierająca, szeroka szyja umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie.