Drukuj
Miarowe cylindry do mieszania, wysoka forma, klasy A, FORTUNA®
Dostawca: Poulten & Graf
1.4204502 1.4203702
612-0528EA 90 PLN
612-0528 612-0530
Miarowe cylindry do mieszania, wysoka forma, klasy A, FORTUNA®
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass 3,3 class A, conformity certified.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal glass base, PP stopper
  • Blue graduations
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788