Drukuj
Kubeczki, lekarstwa
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41102001 41102002 41102003 41102004 41102005
HECH41102001EA 9.8 PLN
HECH41102001 HECH41102002 HECH41102003 HECH41102004 HECH41102005
Kubeczki, lekarstwa
Zlewki
PP, przezroczyste.
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dostępne w różnych kolorach
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą.