Drukuj
Nośniki butelek
Dostawca: LP Italiana
LPIT291187EA 105 PLN
LPIT291187
Nośniki butelek
Pojemniki transportowe Nosidła do butli
Bottle carrier and container for bottles or tools, made of red PP.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Sturdy