Drukuj
Pojemniki z zakrętką
Dostawca: Anicrin
C200S120 C200S220 C200P110 C200S110
ANICC200S120EA 374 PLN
ANICC200S120 ANICC200S220 ANICC200P110 ANICC200S110
Pojemniki z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Informacje do zamówienia: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904