Drukuj
VWR®, Statyw do probówek, PP
Dostawca: VWR Collection
212-0438EA 70.5 PLN
212-0438 212-0437 212-0436 212-0435 212-0434 212-0433 212-0432 212-0431
VWR®, Statyw do probówek, PP
Statywy do probówek Tube Racks
PP.
  • Statyw wykonany w całości jako jeden element
  • Dobra odporność termiczna i chemiczna
  • 3-piętrowy, z dobrze widoczną zawartością
  • Duże obszary do opisu