Drukuj
VWR®, Lejki z krótką nóżką, jednorazowe
Dostawca: VWR Collection
221-0251EA 248 PLN
221-0251 221-0252 221-0253
VWR®, Lejki z krótką nóżką, jednorazowe
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
PP lub PS.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna
  • Lejki PP można sterylizować w autoklawie
Nadaje się do użycia ze standardowymi filtrami papierowymi.