Drukuj
VWR®, Lejki do proszków, z krótką szeroką nóżką
Dostawca: VWR Collection
221-0239EA 243 PLN
221-0239 221-0240 221-0241 221-0242
VWR®, Lejki do proszków, z krótką szeroką nóżką
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki do materiałów sypkich
PP, półprzezroczysty.
  • Parallel stem minimises powder bridging
  • External ribs for better air evacuation
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • Autoclavable
Used for transferring powders. Also suitable for liquids.